4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906386-1G OR906386-250MG
APOSOR906386-1GEA 519 EUR
APOSOR906386-1G APOSOR906386-250MG
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
4-Bromo-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11223245
CAS nummer: 1114560-76-7