Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906420-10G OR906420-1G
APOSOR906420-10GEA 220 EUR
APOSOR906420-10G APOSOR906420-1G
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00093962
CAS nummer: 18342-98-8