1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxyphenyl isocyanide
OR906675-1G OR906675-5G
APOSOR906675-1GEA 198 EUR
APOSOR906675-1G APOSOR906675-5G
1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
1-Isocyano-4-methoxybenzene
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664592
CAS nummer: 10349-38-9