(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906728-1G OR906728-5G
APOSOR906728-1GEA 263 EUR
APOSOR906728-1G APOSOR906728-5G
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
(S)-methyl-2-aminobutanoate
Formule: C₅H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037399
CAS nummer: 15399-22-1