Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
OR906774-100G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 73 EUR
APOSOR906774-100G APOSOR906774-500G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170.21 g/mol
Dichtheid: 1.067 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001631
CAS nummer: 1655-07-8