cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906811-10G OR906811-25G
APOSOR906811-10GEA 70.1 EUR
APOSOR906811-10G APOSOR906811-25G
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol 95%
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2000 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274343
CAS nummer: 4141-19-9