2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906842-100MG OR906842-1G OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA 191 EUR
APOSOR906842-100MG APOSOR906842-1G APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formule: C₇H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663567
CAS nummer: 104678-13-9