3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906854-1G OR906854-250MG OR906854-5G
APOSOR906854-1GEA 267 EUR
APOSOR906854-1G APOSOR906854-250MG APOSOR906854-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060620
CAS nummer: 1032610-59-5