1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 65.8 EUR
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
Smeltpunt: 81…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863665
CAS nummer: 27421-51-8