3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906989-10G OR906989-1G OR906989-5G
APOSOR906989-10GEA 232 EUR
APOSOR906989-10G APOSOR906989-1G APOSOR906989-5G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318123
CAS nummer: 3964-54-3