Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 3-Ethyl-5-pyrazolcarboxylic acid methyl ester
OR906998-10G OR906998-1G OR906998-5G
APOSOR906998-10GEA 339 EUR
APOSOR906998-10G APOSOR906998-1G APOSOR906998-5G
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236689
CAS nummer: 834869-10-2