2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907053-100MG OR907053-1G OR907053-250MG
APOSOR907053-100MGEA 71.6 EUR
APOSOR907053-100MG APOSOR907053-1G APOSOR907053-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine
Formule: C₅H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834805
CAS nummer: 89182-14-9