(±)-2-Bromovaleric acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907076-100G OR907076-500G
APOSOR907076-100GEA 0 EUR
APOSOR907076-100G APOSOR907076-500G
(±)-2-Bromovaleric acid 98%
(±)-2-Bromovaleric acid
Formule: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004217
CAS nummer: 584-93-0