5-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907081-1G OR907081-250MG
APOSOR907081-1GEA 534 EUR
APOSOR907081-1G APOSOR907081-250MG
5-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 96%
5-Hydroxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule: C8H7NO3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 177210-33-2