5-Bromo-1-pentanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907161-100G OR907161-25G OR907161-5G
APOSOR907161-100GEA 152 EUR
APOSOR907161-100G APOSOR907161-25G APOSOR907161-5G
5-Bromo-1-pentanol 97%
5-Bromo-1-pentanol
Formule: C₅H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061101
CAS nummer: 34626-51-2
UN: 1993
ADR: 3,III