4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907174-1G OR907174-250MG
APOSOR907174-1GEA 43.8 EUR
APOSOR907174-1G APOSOR907174-250MG
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193672
CAS nummer: 1209458-16-1