2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907186-1G OR907186-250MG OR907186-5G
APOSOR907186-1GEA 90.6 EUR
APOSOR907186-1G APOSOR907186-250MG APOSOR907186-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08567959
CAS nummer: 39835-11-5