1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907187-1G OR907187-5G
APOSOR907187-1GEA 62.9 EUR
APOSOR907187-1G APOSOR907187-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09743451
CAS nummer: 27257-15-4