4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907201-1G OR907201-5G
APOSOR907201-1GEA 30.8 EUR
APOSOR907201-1G APOSOR907201-5G
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193667
CAS nummer: 403854-21-7