5-Bromobenzo[d]isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907213-1G OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA 109 EUR
APOSOR907213-1G APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659644
CAS nummer: 837392-65-1