4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907248-25G OR907248-5G
APOSOR907248-25GEA 398 EUR
APOSOR907248-25G APOSOR907248-5G
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09965997
CAS nummer: 74346-19-3