2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907296-100G OR907296-25G
APOSOR907296-100GEA 307 EUR
APOSOR907296-100G APOSOR907296-25G
2,5-Dichloro-3-thenoic acid 97%
2,5-Dichloro-3-thenoic acid
Formule: C₅H₂Cl₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082908
CAS nummer: 36157-41-2