4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR907297-1G OR907297-25G OR907297-5G
APOSOR907297-1GEA 22 EUR
APOSOR907297-1G APOSOR907297-25G APOSOR907297-5G
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10000554
CAS nummer: 150812-32-1