(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907317-1G OR907317-250MG
APOSOR907317-1GEA 86.2 EUR
APOSOR907317-1G APOSOR907317-250MG
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Bromothiazol-5-yl)methanol
Formule: C₄H₄BrNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909724
CAS nummer: 262444-15-5