2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR907328-25G OR907328-5G
APOSOR907328-25GEA 380 EUR
APOSOR907328-25G APOSOR907328-5G
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formule: C₇H₁₄OSi
Kookpunt: 55 °C
Dichtheid: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009852
CAS nummer: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II