N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907331-1G OR907331-250MG
APOSOR907331-1GEA 125 EUR
APOSOR907331-1G APOSOR907331-250MG
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine
Formule: C₇H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02266948
CAS nummer: 562825-95-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable