5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907340-1G OR907340-250MG
APOSOR907340-1GEA 337 EUR
APOSOR907340-1G APOSOR907340-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11183308
CAS nummer: 405888-56-4