1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Ethylpyrazole-4-boronic Acid
OR907490-1G OR907490-5G
APOSOR907490-1GEA 184 EUR
APOSOR907490-1G APOSOR907490-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703521
CAS nummer: 847818-56-8