5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Methoxypicolinic acid
OR907539-10G OR907539-1G OR907539-5G
APOSOR907539-10GEA 274 EUR
APOSOR907539-10G APOSOR907539-1G APOSOR907539-5G
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Formule: C7H7NO3
MW: 153.1400 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800961
CAS nummer: 29082-92-6