Ethyl-2-methoxyisonicotinate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907546-1G OR907546-5G
APOSOR907546-1GEA 54.1 EUR
APOSOR907546-1G APOSOR907546-5G
Ethyl-2-methoxyisonicotinate 96%
Ethyl-2-methoxyisonicotinate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11504865
CAS nummer: 105596-61-0