Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907555-100G OR907555-25G OR907555-5G
APOSOR907555-100GEA 0 EUR
APOSOR907555-100G APOSOR907555-25G APOSOR907555-5G
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878359
CAS nummer: 60064-34-8