1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907558-1G OR907558-250MG OR907558-500MG
APOSOR907558-1GEA 579 EUR
APOSOR907558-1G APOSOR907558-250MG APOSOR907558-500MG
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849789
CAS nummer: 530115-96-9