4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907561-1G OR907561-25G OR907561-5G
APOSOR907561-1GEA 0 EUR
APOSOR907561-1G APOSOR907561-25G APOSOR907561-5G
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463859
CAS nummer: 14062-80-7