Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR907586-1G OR907586-5G
APOSOR907586-1GEA 0 EUR
APOSOR907586-1G APOSOR907586-5G
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇BrO₃
Smeltpunt: 130…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566800
CAS nummer: 192810-12-1