Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-dimethylaminobenzoate
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 268 EUR
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014905
CAS nummer: 1202-25-1