4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-tert-Butyl-4-methylbenzamide
OR907674-100G OR907674-10G OR907674-25G
APOSOR907674-100GEA 636 EUR
APOSOR907674-100G APOSOR907674-10G APOSOR907674-25G
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
4-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463097
CAS nummer: 42498-32-8