2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-t-butyl-2-methylbenzamide
OR907676-100G OR907676-25G OR907676-5G
APOSOR907676-100GEA 636 EUR
APOSOR907676-100G APOSOR907676-25G APOSOR907676-5G
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463017
CAS nummer: 104847-07-6