3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-tert-Butyl-3-methylbenzamide
OR907819-100G OR907819-25G OR907819-5G
APOSOR907819-100GEA 636 EUR
APOSOR907819-100G APOSOR907819-25G APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00996285
CAS nummer: 42498-33-9