N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR907885-1G OR907885-25G OR907885-5G
APOSOR907885-1GEA 125 EUR
APOSOR907885-1G APOSOR907885-25G APOSOR907885-5G
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 6935-65-5