Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908004-100G OR908004-25G
APOSOR908004-100GEA 191 EUR
APOSOR908004-100G APOSOR908004-25G
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192156
CAS nummer: 17159-80-7