2-(Propylthio)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908020-10G OR908020-1G OR908020-5G
APOSOR908020-10GEA 505 EUR
APOSOR908020-10G APOSOR908020-1G APOSOR908020-5G
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
2-(Propylthio)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02729229
CAS nummer: 21213-10-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable