2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908021-1G OR908021-25G OR908021-5G
APOSOR908021-1GEA 132 EUR
APOSOR908021-1G APOSOR908021-25G APOSOR908021-5G
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
2-(Isopropylthio)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364761
CAS nummer: 41394-95-0