2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908028-1G OR908028-5G
APOSOR908028-1GEA 191 EUR
APOSOR908028-1G APOSOR908028-5G
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile 97%
2-(Dimethylamino)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₆H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10005348
CAS nummer: 2273-40-7