Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 255 EUR
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Formule: C₇H₁₁NO₂
Kookpunt: 185 °C
Dichtheid: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034667
CAS nummer: 1572-98-1