4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
OR908049-1G OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA 43.8 EUR
APOSOR908049-1G APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₅H₂Br₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00225242
CAS nummer: 38071-22-6