Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-(chloromethyl)benzoate
OR908066-25G OR908066-5G
APOSOR908066-25GEA 359 EUR
APOSOR908066-25G APOSOR908066-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200781
CAS nummer: 34040-62-5