2-Carboxycinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908071-1G OR908071-5G
APOSOR908071-1GEA 103 EUR
APOSOR908071-1G APOSOR908071-5G
2-Carboxycinnamic acid 95%
2-Carboxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004380
CAS nummer: 612-40-8