Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908081-1G OR908081-250MG
APOSOR908081-1GEA 366 EUR
APOSOR908081-1G APOSOR908081-250MG
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12172988
CAS nummer: 482311-23-9