2-Amino-3-methylbenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR908166-1G
OR908166-25G
OR908166-5G
APOSOR908166-1GEA
74.6
EUR
APOSOR908166-1G
APOSOR908166-25G
APOSOR908166-5G
2-Amino-3-methylbenzamide 98%
2-Amino-3-methylbenzamide
Formule:
C₈H₁₀N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04034517 CAS nummer: 1885-32-1 |