Phenoxyacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR908179-100G OR908179-500G
APOSOR908179-100GEA 0 EUR
APOSOR908179-100G APOSOR908179-500G
Phenoxyacetic acid 98%
Phenoxyacetic acid
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 285 °C/760mmHg
Smeltpunt: 98…101 °C
Vlampunt: 165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004296
CAS nummer: 122-59-8